terb 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (V) (from Tb4O7) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456142REA
1310
PLN
456142R
456144T
terb 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (V) (from Tb4O7) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Terbium Standards
Tb₄O₇ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.