Roztwór wzorcowy telluru, 1000 mg/L Te w 5% kwasie azotowym (from Te) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44632.AD
44632.AE
44632.AP
44632.ADEA
630
PLN
44632.AD
44632.AE
44632.AP
Roztwór wzorcowy telluru, 1000 mg/L Te w 5% kwasie azotowym (from Te) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Tellurium Standards
Molecular Formula: Te in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134062
Certyfikaty: Traceable to NIST.