Stront 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Sr(NO3)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456062SEA
726
PLN
456062S
456064U
Stront 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Sr(NO3)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Strontium Standards
Sr(NO₃)₂ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.