Drukuj
Krzem 1000 mg/l w wodzie ze śladową ilością kwasu fluorowodorowego (from ((NH₄)₂SiF₆) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Dostawca: Merck
1.12310.0100 1.12310.0500
1.12310.0100EA 131 PLN
1.12310.0100 1.12310.0500
Krzem 1000 mg/l w wodzie ze śladową ilością kwasu fluorowodorowego (from ((NH₄)₂SiF₆) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Standardy Wzorce kationowe Silicium Standards
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST.