Selen 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Se) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455982WEA
430.2
PLN
455982W
455984B
Selen 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Se) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Selenium Standards
Se in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.