selen 1000 mg/l w 0,5 M kwasie azotowym (from SeO₂) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Dostawca: Merck
1.19796.0100
1.19796.0500
1.19796.0100EA
123
PLN
1.19796.0100
1.19796.0500
selen 1000 mg/l w 0,5 M kwasie azotowym (from SeO₂) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Standardy
Wzorce kationowe
Selenium Standards
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST.