Drukuj
skand 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Sc2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455972UEA 3840 PLN
455972U 455974W
skand 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Sc2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Scandium Standards
Sc₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.