skand 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Sc2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455964UEA
3580
PLN
455964U
455962S
skand 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Sc2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Scandium Standards
Sc₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.