Drukuj
samar 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Sm2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455942XEA 1440 PLN
455942X 455944Q
samar 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Sm2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Samarium Standards
Sm₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.