Drukuj
Rod 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym (from RhCl3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455882TEA 7870 PLN
455882T 455884V
Rod 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym (from RhCl3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Rhodium Standards
RhCl₃.3H₂O in HCl 10%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.