Drukuj
Ren 1000 mg/l w wodzie ze śladową ilością kwasu azotowego (from Re) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455862PEA 1020 PLN
455862P 455864R
Ren 1000 mg/l w wodzie ze śladową ilością kwasu azotowego (from Re) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Rhenium Standards
Re in H₂O tr. HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with Certificate of Analysis.