rtęć 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Hg) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455672LEA
1660
PLN
455672L
455674N
rtęć 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Hg) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Mercury Standards
Hg in HNO₃ 10%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.