Drukuj
Roztwór wzorcowy rtęci, 1000 mg/l Hg w 2M kwasie azotowym (from Hg(NO₃)₂) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Dostawca: Merck
1.70226.0100 1.70226.0500
1.70226.0100EA 127 PLN
1.70226.0100 1.70226.0500
Roztwór wzorcowy rtęci, 1000 mg/l Hg w 2M kwasie azotowym (from Hg(NO₃)₂) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Standardy Wzorce kationowe Mercury Standards
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST.