Drukuj
rtęć 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Hg) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455662JEA 500.4 PLN
455662J 455664L
rtęć 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Hg) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Mercury Standards
Hg in HNO₃ 10%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.