Drukuj
rtęć 1000 mg/l w 10% kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86682.260EA 172.9 PLN
86682.260 86682.180
rtęć 1000 mg/l w 10% kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Mercury Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%