prazeodym 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Pr6O11) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455842LEA
666
PLN
455842L
455844N
prazeodym 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Pr6O11) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Praseodymium Standards
Pr₆O₁₁ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.