Drukuj
platyna 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym (from Pt) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455802DEA 2140 PLN
455802D 455804F
platyna 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym (from Pt) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Platinum Standards
Pt in HCl 10%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.