pallad 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym (from Pd) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455762MEA
1490
PLN
455762M
455764X
pallad 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym (from Pd) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Palladium Standards
Pd in HCl 10%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.