Niob 1000 mg/l w wodzie ze śladową ilością kwasu chlorowodorowego (from Nb2O5) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455742YEA
1620
PLN
455742Y
455744K
Niob 1000 mg/l w wodzie ze śladową ilością kwasu chlorowodorowego (from Nb2O5) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Niobium Standards
Nb₂O₅ in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.