Nikiel 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Ni) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455732GEA
1420
PLN
455732G
455734Y
Nikiel 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Ni) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Nickel Standards
Ni in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.