Drukuj
Nikiel 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86696.260EA 148.4 PLN
86696.260 86696.180
Nikiel 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Nickel Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%