Neodym 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (V) (from Nd2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455712CEA
2230
PLN
455712C
455714E
Neodym 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (V) (from Nd2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Neodymium Standards
Nd₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.