Neodym 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (V) (from Nd2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455702AEA
702
PLN
455702A
455704C
Neodym 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (V) (from Nd2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Neodymium Standards
Nd₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.