Drukuj
sód, pojedynczy wzorzec do ICP, ARISTAR®
Dostawca: VWR Chemicals
456042XEA 612 PLN
456042X 456052Q 456054S 456044Q
sód, pojedynczy wzorzec do ICP, ARISTAR®
Standardy Wzorce kationowe Sodium Standards
NaNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.