lutet 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Lu2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455612WEA
5150
PLN
455612W
455614B
lutet 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Lu2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Lutetium Standards
Lu₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.