Drukuj
lutet 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Lu2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455602UEA 2580 PLN
455602U 455604W
lutet 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Lu2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Lutetium Standards
Lu₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.