lit 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Li2CO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455592MEA
896
PLN
455592M
455594X
lit 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Li2CO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Lithium Standards
Li₂CO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.