lantan 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from La2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455542CEA
946
PLN
455542C
455544E
lantan 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from La2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Lanthanum Standards
La₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.