Miedź 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Cu) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455294FEA
4060
PLN
455294F
455292D
Miedź 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Cu) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Copper Standards
Cu in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.