potas 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from KNO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455832JEA
1420
PLN
455832J
455834L
potas 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from KNO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Potassium Standards
KNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.