potas 1000 mg/L w 0,5 M kwasie azotowym (from KNO₃) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Dostawca: Merck
1.70230.0100
1.70230.0500
1.70230.0100EA
126
PLN
1.70230.0100
1.70230.0500
potas 1000 mg/L w 0,5 M kwasie azotowym (from KNO₃) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Standardy
Wzorce kationowe
Potassium Standards
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST.