Drukuj
iryd 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym (from IrCl3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455502REA 1700 PLN
455502R 455504T
iryd 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym (from IrCl3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Iridium Standards
IrCl₃.3H₂O in HCl 10%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.