ind 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from In) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455484JEA
1410
PLN
455484J
455482H
ind 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from In) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Indium Standards
In in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.