Drukuj
holm 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (de Ho2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455462DEA 1250 PLN
455462D 455464F
holm 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (de Ho2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Holmium Standards
Ho₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.