Drukuj
złoto 10.000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym (from Au) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455432UEA 0 PLN
455432U 455434W
złoto 10.000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym (from Au) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Gold Standards
Au in HCl 10%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.