gal 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (V) (from Ga) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455382EEA
1060
PLN
455382E
455384G
gal 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (V) (from Ga) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Gallium Standards
Ga in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.