europ 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Eu2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455352VEA
2470
PLN
455352V
455354A
europ 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Eu2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Europium Standards
Eu₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.