erb 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Er2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455322PEA
451
PLN
455322P
455324R
erb 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Er2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Erbium Standards
Er₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.