Żelazo 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Fe) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455532AEA
1630
PLN
455532A
455534C
Żelazo 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Fe) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Iron Standards
Fe in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.