Drukuj
Żelazo 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Fe) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455522VEA 819 PLN
455522V 455524A
Żelazo 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Fe) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Iron Standards
Fe in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.