Drukuj
Żelazo 1000 mg/l w 0,5 M kwasie azotowym (from Fe(NO₃)₃) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Dostawca: Merck
1.19781.0100 1.19781.0500
1.19781.0100EA 139 PLN
1.19781.0100 1.19781.0500
Żelazo 1000 mg/l w 0,5 M kwasie azotowym (from Fe(NO₃)₃) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Standardy Wzorce kationowe Iron Standards
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST.