Drukuj
Roztwór wzorcowy kobaltu, 10000 mg/l Co w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Co) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455274BEA 5110 PLN
455274B 455272W
Roztwór wzorcowy kobaltu, 10000 mg/l Co w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Co) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Cobalt Standards
Co in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.