Drukuj
Roztwór wzorcowy kobaltu, 1000 mg/l Co w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Co) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455262UEA 412.8 PLN
455262U 455264W
Roztwór wzorcowy kobaltu, 1000 mg/l Co w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Co) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Cobalt Standards
Co in HNO₃ 2 to 5%.
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.