Drukuj
Chrom 1000 mg/l w roztworze kwasu azotowego AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86671.260EA 147.7 PLN
86671.260 86671.180
Chrom 1000 mg/l w roztworze kwasu azotowego AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Chromium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%