Drukuj
wapń 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from CaCO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455172TEA 974 PLN
455172T 455174V
wapń 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from CaCO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Calcium Standards
CaCO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.