Drukuj
wapń 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from CaCO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455162REA 726 PLN
455162R 455164T
wapń 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from CaCO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Calcium Standards
CaCO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with Certificate of Analysis.