Drukuj
wapń 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Ca(NO3)2) AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86667.260EA 215 PLN
86667.260 86667.180
wapń 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Ca(NO3)2) AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Calcium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%