Drukuj
Roztwór wzorcowy kadmu, 1000 mg/l Cd w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86668.260EA 140.7 PLN
86668.260 86668.180
Roztwór wzorcowy kadmu, 1000 mg/l Cd w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Cadmium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%