Drukuj
Roztwór wzorcowy boru, 10000 mg/l B w wodzie z dodatkiem 1% wodorotlenku amonu (from B(OH3)) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455132LEA 1010 PLN
455132L 455134N
Roztwór wzorcowy boru, 10000 mg/l B w wodzie z dodatkiem 1% wodorotlenku amonu (from B(OH3)) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Boron Standards
H₃BO₃ in H₂O tr. NH₄OH.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.