Drukuj
bizmut 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Bi) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455112HEA 628 PLN
455112H 455114J
bizmut 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Bi) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Bismuth Standards
Bi in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.